Läs mer
3-(Metyltio)-1-propanol, TRC
Produktkod. 30470385
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30470385 25 g
1 options
Produktkod. 30470385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33077125G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)-1-propanol
CAS 505-10-2
Molekylformel C4 H10 O S
Kvantitet 25 g
Synonym 3-(Methylthio)-1-propanol, 3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, 3-(Methylthio)propanol, 3-Hydroxypropyl methyl sulfide, 3-Methylmercapto-1-propanol, 4-Thiapentan-1-ol, Methionol, NSC 2859, γ-Methylmercaptopropyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
LEDER CSCCCO
IUPAC-namn 3-metylsulfanylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 106.19
Formel vikt 106.0452