Läs mer
3-Metyltio-1-propylamin, 97 %
Produktkod. 11475580
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475580 5 g 5g
11465580 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475580 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25846.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 4104-45-4 | C4H11NS | 105,199 g/mol
3-Aminopropyl Methyl Sulfide används i ost- och skaldjurssmaker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Aminopropyl Methyl Sulfide
används i ost- och skaldjurssmaker.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i etanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4104-45-4
Molekylformel C4H11NS
Molekylvikt (g/mol) 105.199
MDL-nummer MFCD00041898
InChI-nyckel KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthiopropylamine, 3-methylthio propylamine, 1-propanamine, 3-methylthio, 3-methylthiopropanamine, methylmercaptopropylamine, unii-1iap0cgd5s, 3-methylmercaptopropylamine, 3-methylthio-1-propanamine, 3-methylsulfanyl propan-1-amine, 1iap0cgd5s
PubChem CID 77743
ChEBI CHEBI:16696
IUPAC-namn 3-metylsulfanylpropan-1-amin
LEDER CSCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylthio-1-propylamine
Densitet 0.938
Kokpunkt 169 °C
Flampunkt 62 °C (144 °F)
Odör Stank
Linjär formel CH3S(CH2)3NH2
Brytningsindex 1.494
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i etanol.
Formel vikt 105.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.