Läs mer
3-(metyltio)anilin, 97 %
Produktkod. 11460777
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460777 5 g 5g
11369549 25 g 25g
11379549 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23184.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1783-81-9 | C7H9NS | 139,216 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1783-81-9
Molekylformel C7H9NS
Molekylvikt (g/mol) 139.216
MDL-nummer MFCD00007793
InChI-nyckel KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio aniline, 3-aminothioanisole, m-aminothioanisole, m-methylthio aniline, benzenamine, 3-methylthio, 3-methylmercapto aniline, 3-methylsulfanyl aniline, 3-methylmercaptoaniline, 3-methylthiobenzenamine, m-aminophenyl methyl sulfide
PubChem CID 15693
IUPAC-namn 3-metylsulfanylanilin
LEDER CSC1=CC=CC(=C1)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)aniline
Densitet 1.13
Kokpunkt 163 °C till 165 °C (16 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.637
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2078599
Formel vikt 139.23
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.