Läs mer
3-(metyltio)bensoesyra, 97 %
Produktkod. 11312179
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312179 1 g 1g
11322179 5 g 5g
11332179 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11312179 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27200.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 825-99-0 | C8H8O2S | 168,21 g/mol
Det används i de novo-designen av små molekylhämmare som riktar sig mot LEDGF/p75-HIV-integrasinteraktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används i de novo
-designen av småmolekylära hämmare som är inriktade på LEDGF/p75-HIV-integrasinteraktionen.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 825-99-0
Molekylformel C8H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 168.21
MDL-nummer MFCD00156993
InChI-nyckel PZGADOOBMVLBJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio benzoic acid, 3-methylsulfanyl benzoic acid, benzoic acid, 3-methylthio, benzoic acid, m-methylthio, 3-mercaptobenzoic acid s-methyl ether, 3-methylsulfanyl-benzoic acid, 3-carboxythioanisole, pubchem10679
PubChem CID 220329
IUPAC-namn 3-metylsulfanylbensoesyra
LEDER CSC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)benzoic acid
Smältpunkt 126°C to 132°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 168.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.