Läs mer
3-(Metyltio)butanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Methylthio)butanal |
| CAS | 16630-52-7 |
| Molekylformel | C5H10OS |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 3-(Methylthio)butyraldehyde, 3-Methylsulfanylbutyraldehyde, beta-(Methylthio)butyraldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CSC(C)CC=O |
| IUPAC-namn | 3-metylsulfanylbutanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.2 |
| Formel vikt | 118.0452 |