Läs mer
3-(metyltio)butyraldehyd, 95 %
Produktkod. 11479517
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479517 50 g 50g
11469517 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22033.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 16630-52-7 | C5H10OS | 118,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16630-52-7
Molekylformel C5H10OS
Molekylvikt (g/mol) 118.19
MDL-nummer MFCD00036622
InChI-nyckel NCBDFIPMWRKPDU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methylthio butanal, 3-methylthio butyraldehyde, butanal, 3-methylthio, 3-methylsulfanyl butanal, beta-methylthio butyraldehyde, fema no. 3374, butyraldehyde, 3-methylthio, potato butyraldehyde, 3-methylthiobutyraldehyde, butanal,3-methylthio
PubChem CID 61845
IUPAC-namn 3-metylsulfanylbutanal
LEDER CSC(C)CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)butyraldehyde
Kokpunkt 63 °C till 65 °C (11 mmHg)
Flampunkt 62 °C (144 °F)
Kvantitet 50 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 118.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.