missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Methylthio)hexan-1-ol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Methylthio)hexan-1-ol |
| CAS | 51755-66-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(Methylthio)hexan-1-ol |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C7 H16 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 3-(Methylthio)-1-hexanol, 3-(Methylthio)hexanol, 1-Hexanol, 3-(methylthio)- |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(CCO)SC |
| IUPAC-namn | 3-methylsulfanylhexan-1-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?