missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(Methylthio)hexanol, 99%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11480427
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480427 5 g 5g
11490427 25 g 25g
11400437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11480427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21786.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 51755-66-9
Molekylformel C7H16OS
Molekylvikt (g/mol) 148.26
MDL-nummer MFCD00010674
InChI-nyckel JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methylthio-1-hexanol, 3-methylthio hexanol, 1-hexanol, 3-methylthio, 3-methylthio hexan-1-ol, 3-methylthiohexanol, 3-methylsulfanyl hexan-1-ol, r-3-methylthio-1-hexanol, 3-methylmercapto-1-hexanol, fema no. 3438
PubChem CID 65413
LEDER CCCC(CCO)SC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)hexanol
Densitet 0.966
Kokpunkt 61°C to 62°C (10 mmHg)
Flampunkt 107°C (226°F)
Linjär formel CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
Brytningsindex 1.4759
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3334
IUPAC-namn 3-methylsulfanylhexan-1-ol
Formel vikt 148.26
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.