Läs mer
3-(metyltio)fenylisocyanat, 96 %
Produktkod. 11378555
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378555 5 g 5g
11368555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378555 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12008.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 28479-19-8 | C8H7NOS | 165,21 g/mol
3-(metyltio)fenylisocyanat används som kopplingsreagens, N-skyddande reagens och som gaskromatografiderivatiseringsreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-(Metyltio)fenylisocyanat används som kopplingsreagens, N-skyddande reagens och som gaskromatografiderivatiseringsreagens.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, aminer och alkoholer. Den är känslig för fukt. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28479-19-8
Molekylformel C8H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 165.21
MDL-nummer MFCD00013863
InChI-nyckel BKJABLMNBSVKCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methylthio benzene, 3-methylthiophenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methylsulfanyl benzene, 1-isocyanato-3-methylsulfanyl-benzene, 3-methylthio phenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methylthio, 3-methylthiobenzenisocyanate, acmc-20anig, pubchem14329
PubChem CID 141418
IUPAC-namn 1-isocyanato-3-metylsulfanylbensen
LEDER CSC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)phenyl isocyanate
Densitet 1.199
Kokpunkt 129 °C till 130 °C (5 mmHg)
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Brytningsindex 1.603
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 387507
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 165.22
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.