Läs mer
3-(metyltio)propan-1-ol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Methylthio)-1-propanol |
| CAS | 505-10-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(Methylthio)-1-propanol |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C4 H10 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 3-(Methylthio)-1-propanol, 3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, 3-(Methylthio)propanol, 3-Hydroxypropyl methyl sulfide, 3-Methylmercapto-1-propanol, 4-Thiapentan-1-ol, Methionol, NSC 2859, γ-Methylmercaptopropyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CSCCCO |
| IUPAC-namn | 3-metylsulfanylpropan-1-ol |
| Visa mer |