Läs mer
3-(Methylthio)propionaldehyde, 97%
Produktkod. 11447846
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447846 10 g 10g
11452487 50 g 50g
11462487 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14774.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3268-49-3 | C4H8OS | 104.167 g/mol
3-(Methylthio)propionaldehyd, används som matsmak, för att göra bakad mat, kryddor, läsk, godis. Det används också som mellanprodukt. Den har breda tillämpningar inom organisk syntes som lösningsmedel och reagens. De används i syntesen av specifika föreningsklasser, inklusive jordbrukskemikalier, egenskapsförbättrande tillsatser, farmakologiska läkemedel, kemiskt resistenta polymerer, rengöringsmedel och gummiantioxidanter. Några exempel på alifatiska och aromatiska tioetrar som finns i smakämnen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-(Methylthio)propionaldehyd, används som matsmak, för att göra bakad mat, kryddor, läsk, godis. Det används också som mellanprodukt. Den har breda tillämpningar inom organisk syntes som lösningsmedel och reagens. De används i syntesen av specifika föreningsklasser, inklusive jordbrukskemikalier, egenskapsförbättrande tillsatser, farmakologiska läkemedel, kemiskt resistenta polymerer, rengöringsmedel och gummiantioxidanter. Några exempel på alifatiska och aromatiska tioetrar som finns i smakämnen.
Löslighet
Det är lättlösligt i alkohollösningsmedel som etanol, propylen och glykololja. Det är olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur 2 - 8 °C. Luftkänslig. Hantera och förvara under inert gas. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3268-49-3
Molekylformel C4H8OS
Molekylvikt (g/mol) 104.167
MDL-nummer MFCD00007022
InChI-nyckel CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methional, 3-methylthio propionaldehyde, 3-methylthio propanal, propanal, 3-methylthio, 4-thiapentanal, 3-methylsulfanyl propanal, 3-methylmercapto propionaldehyde, 3-methylthiopropanal, propionaldehyde, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropyl aldehyde
PubChem CID 18635
ChEBI CHEBI:49017
IUPAC-namn 3-metylsulfanylpropanal
LEDER CSCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)propionaldehyde
Smältpunkt -58°C
Densitet 1.052
Kokpunkt 165°C to 166°C
Flampunkt 64°C (147°F)
Odör Strong
Linjär formel CH3S(CH2)2CHO
Brytningsindex 1.4825
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2785
Beilstein 1739289
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation It is readily soluble in alcohol solvents such as ethanol,propylene and glycol oil. It is insoluble in water.
Formel vikt 104.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Methylthio)propionaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Thiapentanal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.