Läs mer
3-(metyltio)propiondehyd, 97 %
Produktkod. 11452487
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452487 50 g 50g
11447846 10 g 10g
11462487 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14774.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3268-49-3 | C4H8OS | 104,167 g/mol
3-(Methylthio)propionaldehyd, används som matsmak, för att göra bakad mat, kryddor, läsk, godis. Det används också som mellanprodukt. Den har breda tillämpningar inom organisk syntes som lösningsmedel och reagens. De används i syntesen av specifika föreningsklasser, inklusive jordbrukskemikalier, egenskapsförbättrande tillsatser, farmakologiska läkemedel, kemiskt resistenta polymerer, rengöringsmedel och gummiantioxidanter. Några exempel på alifatiska och aromatiska tioetrar som finns i smakämnen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-(Methylthio)propionaldehyd, används som matsmak, för att göra bakad mat, kryddor, läsk, godis. Det används också som mellanprodukt. Den har breda tillämpningar inom organisk syntes som lösningsmedel och reagens. De används i syntesen av specifika föreningsklasser, inklusive jordbrukskemikalier, egenskapsförbättrande tillsatser, farmakologiska läkemedel, kemiskt resistenta polymerer, rengöringsmedel och gummiantioxidanter. Några exempel på alifatiska och aromatiska tioetrar som finns i smakämnen.
Löslighet
Det är lättlösligt i alkohollösningsmedel som etanol, propylen och glykololja. Det är olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur 2 - 8 °C. Luftkänslig. Hantera och förvara under inert gas. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3268-49-3
Molekylformel C4H8OS
Molekylvikt (g/mol) 104.167
MDL-nummer MFCD00007022
InChI-nyckel CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methional, 3-methylthio propionaldehyde, 3-methylthio propanal, propanal, 3-methylthio, 4-thiapentanal, 3-methylsulfanyl propanal, 3-methylmercapto propionaldehyde, 3-methylthiopropanal, propionaldehyde, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropyl aldehyde
PubChem CID 18635
ChEBI CHEBI:49017
IUPAC-namn 3-metylsulfanylpropanal
LEDER CSCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)propionaldehyde
Smältpunkt -58 °C
Densitet 1.052
Kokpunkt 165 °C till 166 °C
Flampunkt 64 °C (147 °F)
Odör Stark
Linjär formel CH3S(CH2)2CHO
Brytningsindex 1.4825
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2785
Beilstein 1739289
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Det är lätt lösligt i alkohollösningsmedel som etanol, propylen och glykololja. Den är olöslig i vatten.
Formel vikt 104.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.