Läs mer
3-(Methylthio)propionic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16404596
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16404596 100 mg
1 options
Produktkod. 16404596 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101401
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress 3-(Methylthio)propionic acid is an intermediate in the methionine metabolism.
3-(Methylthio)propionic acid is an intermediate in the methionine metabolism.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)propionic acid
CAS 646-01-5
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H8O2S
Synonym 3-Methylsulfanylpropionic acid
Löslighetsinformation H2O : 25 mg/mL (208.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CCSC
Molekylvikt (g/mol) 120.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 120.17
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death