Läs mer
3-(Methylthio)propyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419677
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419677 10 g 10g
11429677 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22150.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 505-79-3 | Molecular Formula: C5H9NS2 | Molecular Weight: 147.254 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 505-79-3
Molekylformel C5H9NS2
Molekylvikt (g/mol) 147.254
MDL-nummer MFCD00209521
InChI-nyckel LDKSCZJUIURGMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio propyl isothiocyanate, iberverin, 3-methylthiopropyl isothiocyanate, ibervirin, propane, 1-isothiocyanato-3-methylthio, unii-ytt13bn94z, 3-methylmercaptopropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, 3-methylthio propyl ester, 1-isothiocyanato-3-methylthio propane, fema no. 3312
PubChem CID 62351
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-3-metylsulfanylpropan
LEDER CSCCCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)propyl isothiocyanate
Densitet 1.113
Kokpunkt 254 °C
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.564
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2922
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 147.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.