Läs mer
3-(Methylthio)propyl mercaptoacetate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15466097
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466097 1 g 1g
15476097 10 g 10g
15486097 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15466097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33285.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 852997-30-9
Molekylformel C6H12O2S2
Molekylvikt (g/mol) 180.28
MDL-nummer MFCD19440668
InChI-nyckel CNFYMFGPHSETCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio propyl mercaptoacetate, unii-3ri9z9ir02, mercaptoacetic acid 3-methylthio propyl ester, fema no. 4561, acetic acid, mercapto-, 3-methylthio propyl ester, acetic acid, 2-mercapto-, 3-methylthio propyl ester, 3-methylsulfanyl propyl sulfanylacetate acetic acid, mercapto-,3-methylthio propyl ester, 3-methylsulfanyl propyl 2-sulfanylacetate
PubChem CID 46779104
IUPAC-namn 3-methylsulfanylpropyl 2-sulfanylacetate
LEDER CSCCCOC(=O)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)propyl mercaptoacetate
Densitet 1.152
Kokpunkt 112°C to 114°C (0.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel HSCH2CO2(CH2)3SCH3
Brytningsindex 1.514
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.29
Procent renhet 98%