Läs mer
3-(Methylthio)propylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10493433 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10493433 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10493433 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414930010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)propylamine
CAS 4104-45-4
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 169.0°C
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C4H11NS
Linjär formel CH3SCH2CH2CH2NH2
Brytningsindex 1.4920 to 1.4940
MDL-nummer MFCD00041898
Kvantitet 1g
Beilstein 04, IV, 1655
Synonym 3-methylthiopropylamine, 3-methylthio propylamine, 1-propanamine, 3-methylthio, 3-methylthiopropanamine, methylmercaptopropylamine, unii-1iap0cgd5s, 3-methylmercaptopropylamine, 3-methylthio-1-propanamine, 3-methylsulfanyl propan-1-amine, 1iap0cgd5s
InChI-nyckel KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSCCCN
IUPAC-namn 3-methylsulfanylpropan-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 105.2
PubChem CID 77743
ChEBI CHEBI:16696
Formel vikt 105.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Methylthio)propylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.