Läs mer
3-(metyltio)propylamin, TRC
Produktkod. 30479205
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30479205 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30479205 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM7259052.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 3-(Methylthio)propylamine
CAS 4104-45-4
Molekylformel C4H11NS
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-Propanamine','3-(methylthio)- (9CI','ACI), 3-(Methylthio)-1-propanamine (ACI), Propylamine','3-(methylthio)- (6CI','7CI','8CI), 1-Amino-3-(methylthio)propane, 3-(Methylmercapto)propylamine, 3-(Methylsulfanyl)propylamine, 3-(Methylthio)-1-propylamine, 3-(Methylthio)propylamine, 3-Aminopropyl methyl sulfide, 3-Methylsulfanyl-1-propylamine, 3-Methylsulfanylpropan-1-amine, S-Methylhomocysteamine
InChI formel InChI=1S/C4H11NS/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
LEDER CSCCCN
IUPAC-namn 3-metylsulfanylpropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 105.2
Formel vikt 105.0612
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.