Läs mer
3-Methylthiophene-2-boronic acid, 98%
Produktkod. 15489957
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489957 250 mg 250mg
15479957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53201.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 177735-09-0 | C5H7BO2S | 141.979 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 177735-09-0
Molekylformel C5H7BO2S
Molekylvikt (g/mol) 141.979
MDL-nummer MFCD00236049
InChI-nyckel MOOOGTOEKZWEJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthiophene-2-boronic acid, 3-methylthiophen-2-yl boronic acid, 3-methyl-2-thienylboronic acid, 3-methylthiophen-2-yl-2-boronic acid, 3-methyl-2-thiopheneboronic acid, 3-methyl-2-thienyl boronic acid, 3-methyl-thiophen-2-boronic acid, 3-methylthiophene-2-boronicacid, acmc-209ede, boronic acid, 3-methyl-2-thienyl
PubChem CID 3276437
IUPAC-namn (3-metyltiofen-2-yl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=CS1)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylthiophene-2-boronic acid
Smältpunkt 192°C to 196°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 142.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.