Läs mer
3-metyltiofen-2-karbonitril, 96 %
Produktkod. 11420903
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420903 25 g 25g
11400903 1 g 1g
11410903 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420903 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13305.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 55406-13-8 | C6H5NS | 123,173 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55406-13-8
Molekylformel C6H5NS
Molekylvikt (g/mol) 123.173
MDL-nummer MFCD00052086
InChI-nyckel ALZHYEITUZEZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-3-methylthiophene, acmc-1axot, 3-methyl-thiophene-2-carbonitrile, 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile #
PubChem CID 521617
IUPAC-namn 3-metyltiofen-2-karbonitril
LEDER CC1=C(SC=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylthiophene-2-carbonitrile
Kokpunkt 91 °C till 93 °C (12 mmHg)
Brytningsindex 1.553
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 5495606
Formel vikt 123.18
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.