Läs mer
3-methylthiophene-2-carbonyl Chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10556933 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10556933 10 g Glass bottle 10g
10197832 2 g Glass bottle 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10556933 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380400100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 61341-26-2
Molekylformel C6H5ClOS
Molekylvikt (g/mol) 160.62
MDL-nummer MFCD00130091
InChI-nyckel AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 3-methylthiophene-2-carbonylchloride, 3-methyl-2-thenoyl chloride, 2-3-methyl thiophene carboxylicacid chloride, pubchem5561, acmc-209mrl, 3-methylthenoyl chloride, 3-methyl-2-thenoylchloride, 3-methyl-2-thienoyl chloride, 3-methylthiophenecarbonylchloride
PubChem CID 2737605
IUPAC-namn 3-methylthiophene-2-carbonyl chloride
LEDER CC1=C(SC=C1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 216°C to 220°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5830 to 1.585
Kvantitet 10 g
Formel vikt 160.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.