Läs mer
3-Methylthiophene-2-carboxamide, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11314915
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314915 5 g 5g
11304915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18092.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76655-99-7
Molekylformel C6H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 141.188
MDL-nummer MFCD01208055
InChI-nyckel QZDTWJRYMXQXBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarboxamide, pubchem16135, 2-thiophenecarboxamide,3-methyl, 3-methyl-thiophene-2-carboxamide, 3-methyl-2-thiophenecarboxamide #, 2-thiophenecarboxamide, 3-methyl-9ci
PubChem CID 588128
IUPAC-namn 3-methylthiophene-2-carboxamide
LEDER CC1=C(SC=C1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylthiophene-2-carboxamide
Smältpunkt 122°C to 125°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 116188
Formel vikt 141.19
Procent renhet 99%