Läs mer
3-metyltiofen-2-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11449476
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449476 100 g 100g
11429476 5 g 5g
11439476 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19194.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 23806-24-8 | C6H5O2S | 141,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23806-24-8
Molekylformel C6H5O2S
Molekylvikt (g/mol) 141.16
MDL-nummer MFCD00005438
InChI-nyckel IFLKEBSJTZGCJG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl, 2-carboxy-3-methylthiophene, 3-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylic, 3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylicacid, pubchem5182, acmc-1cinc
PubChem CID 90269
IUPAC-namn 3-metyltiofen-2-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SC=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
Smältpunkt 144 °C till 149 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 116184
Formel vikt 142.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.