Läs mer
3-metyltiofen-2-metylamin, 96 %
Produktkod. 11354915
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354915 250 mg 250mg
11344915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18094.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 104163-35-1 | C6H9NS | 127,205 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104163-35-1
Molekylformel C6H9NS
Molekylvikt (g/mol) 127.205
MDL-nummer MFCD02093988
InChI-nyckel SWZNXCABBUKIPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2798756
IUPAC-namn (3-metyltiofen-2-yl)metanamin
LEDER CC1=C(SC=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylthiophene-2-methylamine
Kokpunkt 78 °C (4 mmHg)
Brytningsindex 1.5585
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Beilstein 108864
Känslighet Luftkänslig
Synonym 3-methylthiophen-2-yl methanamine, 3-methyl-2-thienyl methylamine, 3-methylthiophene-2-methylamine, 2-thiophenemethanamine,3-methyl, 2-thiophenemethanamine, 3-methyl, acmc-20apo3, 3-metylthiophene-2-metylamine, 2-aminomethyl-3-methylthiophene, 3-methylthiophene-2-methanamine, 3-methylthien-2-yl methylamine
Formel vikt 127.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.