Läs mer
3-Methylthiophene, 99+%
Produktkod. 10465485 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10465485 250 mL Glasflaska 250ml
10386860 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10465485 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127862500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 616-44-4 | C5H6S | 98.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-44-4
Molekylformel C5H6S
Molekylvikt (g/mol) 98.17
MDL-nummer MFCD00005470
InChI-nyckel QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-methyl, 3-thiotolene, beta-methylthiophene, poly, p3mt, 3-methyl thiophene, 3-methyl-thiophene, methyl-3-thiophene, ccris 2937, thiophene, 3-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12024
IUPAC-namn 3-metyltiofen
LEDER CC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylthiophene
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -69.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0160g/mL, 1.016
Kokpunkt 115.0°C to 117.0°C
Flampunkt 11°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5180 to 1.5200
Kvantitet 250 mL
Beilstein 17, 38
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,aceton and benzene
Formel vikt 98.17
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.