Läs mer
3-Methylthiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylthiophene |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6S/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3 |
| Formel vikt | 98.019 |