Läs mer
3-Methyltoxoflavin, MedChemExpress
Beskrivning
3-Methyltoxoflavin is a potent Protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor, with an IC50 of 170 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyltoxoflavin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 32502-62-8 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H9N5O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (723.97 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=NN(C)C(C2=N1)=NC(N(C)C2=O)=O |
| Visa mer |