Läs mer
3-Methyluric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyluric Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O3/c1-10-3-2(7-5(12)8-3)4(11)9-6(10)13/h1H3,(H2,7,8,12)(H,9,11,13) |
| Formel vikt | 182.044 |
| Procent renhet | >95% |