Läs mer
3-Methyluridine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyluridine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O6/c1-11-6(14)2-3-12(10(11)17)9-8(16)7(15)5(4-13)18-9/h2-3,5,7-9,13,15-16H,4H2,1H3/t5-,7-,8-,9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 258.0852 |