Läs mer
3-Methylxanthine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 13458458 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13458458 250 mg 250mg
13448458 100 mg 100mg
13438458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13458458 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206932500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1076-22-8
Molekylformel C6H6N4O2
Molekylvikt (g/mol) 166.14
InChI-nyckel GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
PubChem CID 70639
ChEBI CHEBI:62207
IUPAC-namn 3-methyl-7H-purine-2,6-dione
LEDER CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylxanthine
Smältpunkt >300.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 250 mg
Beilstein 26,453
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 166.14
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methylxanthine