Läs mer
3-metylxantin, 99,43 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442432 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442432 100 mg 100mg
11452432 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442432 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215168680
Kemiska identifierare
CAS 1076-22-8
Molekylformel C6H6N4O2
Molekylvikt (g/mol) 166.14
InChI-nyckel GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
PubChem CID 70639
ChEBI CHEBI:62207
IUPAC-namn 3-metyl-7H-purin-2,6-dion
LEDER CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylxanthine
Namnnotering For HPLC analysis
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 166.1
Fysisk form Pulver