Läs mer
3-Methylxanthine, MedChemExpress
Produktkod. 16407866
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16407866 100 mg
1 options
Produktkod. 16407866 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50723
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 3-Methylxanthine, a xanthine derivative, is a cyclic guanosine monophosphate (GMP) inhibitor, with an IC50 of 920 μM on guinea-pig isolated trachealis muscle.
3-Methylxanthine, a xanthine derivative, is a cyclic guanosine monophosphate (GMP) inhibitor, with an IC50 of 920 μM on guinea-pig isolated trachealis muscle.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylxanthine
CAS 1076-22-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6N4O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation 1M NaOH : 50 mg/mL (300.95 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with 1M NaOH) ∣DMSO : 2.61 mg/mL (15.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1N(C)C2=C(N=CN2)C(N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 166.14
Formel vikt 166.14
Procent renhet 95.75%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism