Läs mer
3-metylxantin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12) |
| Formel vikt | 166.0491 |