Läs mer
Wheaton™ 3 mL graderad LDPE Pasteurpipett
Produktkod. 16465009
Change view
Förpackningstyp:
10/Pk
20/Pk
Bulkväska
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp Förpackningsstorlek
16465009 Individuellt inslagna Paket med 500
16404999 Bulkväska -
16484999 10/Pk -
16494999 20/Pk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16465009 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 726128
 Begränsad artikel
I lager
Pasteurpipett för enkel och säker vätskemätning och överföring.
  • För vätskeöverföring
  • Designad för att säkerställa säker provöverföring
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bulb Draw (metrisk) 7 mL
Kalibrerad Nej
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Diameter (metrisk) Yttre 7.5 mm
Mått (L x B) 160 x 7.5 mm
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Droppar/ml 47,6μ L
Graderad Ja
Typ av examen Gjuten
Toppstil Glödlampa
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Volym (metrisk) 3 mL
Längd (metrisk) 160 mm
Disponibel Engångsbruk