Läs mer
Wheaton™ 3 mL graderad LDPE Pasteurpipett
Description
- För vätskeöverföring
- Designad för att säkerställa säker provöverföring
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bulb Draw (metrisk) | 7 mL |
| Kalibrerad | Nej |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.5 mm |
| Mått (L x B) | 160 x 7.5 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Droppar/ml | 47,6μ L |
| Graderad | Ja |
| Show More |