Läs mer
3-morfolin-4-ylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10084612
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10084612
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC33814DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 159724-40-0
Molekylformel C10H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 178.24
MDL-nummer MFCD03197165
InChI-nyckel ZJWLMZURLIHVHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-morpholinyl aniline, 3-morpholinoaniline, 3-morpholinobenzenamine, 3-morpholin-4-yl aniline, benzenamine, 3-4-morpholinyl, 3-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-3-aminophenyl morpholine, 3-morpholin-4-ylphenylamine, 3-morpholinylaniline, meta-morpholino aniline
PubChem CID 847768
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylanilin
LEDER NC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Morpholin-4-ylaniline
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.23
Procent renhet 97%