Läs mer
3-Morpholin-4-ylanilin, TRC
Produktkod. 30470340
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30470340 10 g
1 options
Produktkod. 30470340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM72529010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Morpholin-4-ylaniline
CAS 159724-40-0
Molekylformel C10H14N2O
Kvantitet 10 g
Synonym 3-(4-Morpholinyl)benzenamine, 3-(4-Morpholinyl)aniline, 3-Morpholinoaniline, 3-Morpholinobenzenamine, 3-[Morpholin-4-yl]phenylamine, 4-(3-Aminophenyl)morpholine
LEDER Nc1cccc(c1)N2CCOCC2
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Formel vikt 178.1106