Läs mer
3-(morfolin-4-ylmetyl)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10728085
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10728085 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10631655 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10421293 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10728085 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40114DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 123207-48-7
Molekylformel C11H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 192.262
InChI-nyckel IHHKTIKNEDOMIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinomethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-4-morpholinylmethyl, benzenamine, 3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl aniline, 3-4-morpholinylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, 3-morpholinomethyl-aniline
PubChem CID 1096406
IUPAC-namn 3-(morfolin-4-ylmetyl)anilin
LEDER C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 192.26
Procent renhet 95%