Läs mer
3-(morfolin-4-ylmetyl)bensoesyrahydrokloridhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10729983
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10729983 1 g 1g
10527663 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10729983 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40151DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 137605-80-2
Molekylformel C12H16ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 257.71
MDL-nummer MFCD09064949
InChI-nyckel UOMMCPQFAXOMMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholinomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, chloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid,hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229486
IUPAC-namn 3-(morfolin-4-ylmetyl)bensoesyra;hydroklorid
LEDER Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCOCC2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 275.74
Procent renhet 97%