Läs mer
3-(morfolin-4-ylmetyl)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10411124
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10411124 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10411124 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40116DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
CAS 857283-91-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H14N2O
MDL-nummer MFCD08060511
Kvantitet 1 g
Synonym 3-morpholin-4-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile,3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl benzonitrile, 3-morpholinomethyl benzonitrile, 3-morpholin-4-ylmethyl benzenecarbonitrile
InChI-nyckel GSVNKQLSALKJHW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCN1CC2=CC=CC(=C2)C#N
IUPAC-namn 3-(morfolin-4-ylmetyl)bensonitril
Molekylvikt (g/mol) 202.257
PubChem CID 7164605
Formel vikt 202.26
Procent renhet 97%