Läs mer
3-morfolinobensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10670515
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10670515 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10557863 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10596904 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10670515 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33804CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 446866-87-1
Molekylformel C11H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.23
InChI-nyckel LQORKFSMUOSSQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinobenzaldehyde, 3-morpholin-4-yl benzaldehyde, 4-3-formylphenyl morpholine, 3-4-morpholinyl benzaldehyde, 3-morpholin-4-yl-benzaldehyde, pubchem13334, 3-morpholin-4-yl benzaldehyd, benzaldehyde,3-4-morpholinyl
PubChem CID 7164584
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylbensaldehyd
LEDER C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Morpholinobenzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.23
Procent renhet 97%