Läs mer
3-Morpholinobenzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30988635
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30988635 250 mg -
30987556 100 mg -
30983561 5 g 5g
30970066 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30988635 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13194250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Morpholinobenzaldehyde
CAS 446866-87-1
Molekylformel C11H13NO2
MDL-nummer MFCD07772811
Kvantitet 250 mg
LEDER O=CC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Molekylvikt (g/mol) 191.23
Procent renhet 98%