Läs mer
3-morfolinobensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10016202
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10016202 250 mg 250mg
10660515 1 g 1g
10446974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10016202 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33801CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 215309-00-5
Molekylformel C11H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 207.229
MDL-nummer MFCD06659078
InChI-nyckel VSKFQESEPGOWBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinobenzoic acid, 3-4-morpholinyl benzoic acid, 3-morpholin-4-yl-benzoic acid, 3-morpholin-4-yl benzoic acid, 3-morpholinobenzoicacid, benzoic acid, 3-4-morpholinyl, 4-3-carboxyphenyl morpholine, pubchem19534, 3-4-morpholino benzoic acid
PubChem CID 2795549
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylbensoesyra
LEDER C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Morpholinobenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 207.23
Procent renhet 97%