Läs mer
3-(morfolinometyl)bensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10629954
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10629954 250 mg 250mg
10595953 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10629954 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40104CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 446866-83-7
Molekylformel C12H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.257
InChI-nyckel KMYNYFKOOXFQGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinomethyl benzaldehyde, 3-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-ylmethyl-benzaldehyde, 3-4-morpholinylmethyl benzaldehyde, 3-morpholinomethylbenzaldehyde, 3-morpholin-4-yl methyl benzaldehyde
PubChem CID 7164603
IUPAC-namn 3-(morfolin-4-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER C1COCCN1CC2=CC=CC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Morpholinomethyl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.26
Procent renhet 95%