Läs mer
[3-(morfolinometyl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10239252
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10239252 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10187812 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10239252 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40109CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 91271-64-6
Molekylformel C12H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 207.273
MDL-nummer MFCD07772831
InChI-nyckel KFSCOCJCNMSXOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinomethyl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, 3-4-morpholinylmethyl benzenemethanol, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162057
IUPAC-namn [3-(morfolin-4-ylmetyl)fenyl]metanol
LEDER C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 207.27
Procent renhet 97%