Läs mer
[3-(Morpholinomethyl)phenyl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3175829
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10249252
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC40113CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 91271-83-9
Molekylformel C12H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 206.289
MDL-nummer MFCD06657777
InChI-nyckel JCIFAZAIURDZQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 3-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 3-morpholin-4-ylmethyl benzylamine
PubChem CID 6484182
IUPAC-namn [3-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamine
LEDER C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(Morpholinomethyl)phenyl]methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.29
Procent renhet 97%