Läs mer
(3-morfolinofenyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10187992
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10187992 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10095862 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10187992 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33809CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 145127-38-4
Molekylformel C11H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 193.25
MDL-nummer MFCD07772812
InChI-nyckel MXBVALXTJZMIJB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162074
IUPAC-namn (3-morfolin-4-ylfenyl)metanol
LEDER OCC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Morpholinophenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-morpholinophenyl methanol, 3-morpholinobenzyl alcohol, 3-morpholin-4-yl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,3-4-morpholinyl, benzenemethanol, 3-4-morpholinyl, 3-morpholinobenzylalcohol, acmc-20n4f1, 3-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
Formel vikt 193.24
Procent renhet 97%