Läs mer
(3-Morpholinophenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15249806 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15249806 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15249806 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Morpholinophenyl)methanol
CAS 145127-38-4
Smältpunkt 51.0°C to 56.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Molekylformel C11H15NO2
MDL-nummer MFCD07772812
Kvantitet 5 g
Synonym 3-morpholinophenyl methanol, 3-morpholinobenzyl alcohol, 3-morpholin-4-yl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,3-4-morpholinyl, benzenemethanol, 3-4-morpholinyl, 3-morpholinobenzylalcohol, acmc-20n4f1, 3-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
InChI-nyckel MXBVALXTJZMIJB-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
IUPAC-namn (3-morpholin-4-ylphenyl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 193.25
PubChem CID 7162074
Formel vikt 193.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (3-Morpholinophenyl)methanol, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.