Läs mer
(3-Morpholinopropyl)acrylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Morpholinopropyl)acrylamide |
| CAS | 46348-76-9 |
| Molekylformel | C10H18N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[3-(4-Morpholinyl)propyl]-2-propenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O2/c1-2-10(13)11-4-3-5-12-6-8-14-9-7-12/h2H,1,3-9H2,(H,11,13) |
| LEDER | C=CC(=O)NCCCN1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | N-(3-morpholin-4-ylpropyl)prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vikt | 198.1368 |