Läs mer
3-Morpholinopropylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Morpholinopropylamine |
| CAS | 123-00-2 |
| Molekylformel | C7H16N2O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-(3-Aminopropyl)morpholine, 1-Amino-3-morpholinopropane, 1-Morpholino-3-aminopropane, 3-(4-Morpholino)propylamine, 3-(4-Morpholinyl)-1-propanamine, 3-(4-Morpholinyl)-1-propylamine, 3-(4-Morpholinyl)propanamine, 3-(4-Morpholinyl)propylamine, 3-(Morpholin-4-yl)propylamine, 3-(Morpholino)-n-propylamine, 3-(N-Morpholino)-1-aminopropane, 3-Amino-1-(morpholino)propane, 3-Morpholinopropanamine, 3-Morpholinopropylamine, 4-(3-Aminopropyl)morpholine, 4-(g-Aminopropyl)morpholine, N-(3-Aminopropyl)morpholine, NSC 1081, [3-(4-Morpholinyl)propan-1-yl]amine, [3-(Morpholino)propan-1-yl]amine, gamma-Morpholinopropylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2 |
| LEDER | NCCCN1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 3-morpholin-4-ylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.21 |
| Formel vikt | 144.1263 |