missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Morpholinyl)-N-(4-nitrophenyl)-5,6-dihydropyridin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Morpholinyl)-N-(4-nitrophenyl)-5,6-dihydropyridin-2-one |
| CAS | 503615-03-0 |
| Molekylformel | C15H17N3O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-(4-Morpholinyl)-1-(4-nitrophenyl)-5,6-dihydro-2(1H)-pyridinone, 5,6-Dihydro-3-(4-morpholinyl)-1-(4-nitrophenyl)-2(1H)-pyridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3O4/c19-15-14(16-8-10-22-11-9-16)2-1-7-17(15)12-3-5-13(6-4-12)18(20)21/h2-6H,1,7-11H2 |
| LEDER | O=C1C(=CCCN1C2=CC=C(C=C2)N(=O)=O)N3CCOCC3 |
| IUPAC-namn | 3-morpholino-1-(4-nitrophenyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.31 |
| Formel vikt | 303.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?